Learn More
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™, Horseradish Peroxidase conjugate
Avidin, NeutrAvidin™, Meerrettich-Peroxidase-Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ A2664
Artikelnummer. 10053132
  • 460.00 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Unser Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Konjugat des Biotin-bindenden Proteins NeutrAvidin™ - eine Form von Avidin, aus der Kohlenhydrate entfernt wurden und deren isoelektrischer Punkt gesenkt wurde - kann den durch unspezifische Bindung hervorgerufenen Hintergrund erheblich verringern. Die Methode zur Deglykosylierung von Avidin erhält dessen spezifisches Bindungsvermögen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HRP
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
NeutrAvidin™
1 mg
Nasseis
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3040516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog NumberA2664
Chargennummer2935310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2024 Catalog NumberA2664
Chargennummer2626493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog NumberA2664
Chargennummer2415868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2022 Catalog NumberA2664
Chargennummer2318429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2021 Catalog NumberA2664
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™, Horseradish Peroxidase conjugate > 1 mg