Learn More
Sampling Systems™ Standard-Riffelkartons für Stahl-Probensplitter
Diese einfach zu verwendenden Probensplitter aus Standardstahl sind für die Teilung und Reduzierung von Schüttgut geeignet.
288.00 CHF - 2095.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schachtel mit Riffeln
Material Stahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Teilen und Reduzieren von Schüttgut
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Anzahl Stutzen Breite (metrisch) Stutzen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Stutzen Breite (metrisch) Stutzen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15819531
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-40
8 40 mm N/A N/A N/A
15829531
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-50
8 50 mm N/A N/A N/A
15839531
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-65
8 65 mm N/A N/A N/A
15859531
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-75
8 75 mm N/A N/A N/A
15869531
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-80
8 80 mm N/A N/A N/A
15899521
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-20
10 20 mm N/A N/A N/A
15809531
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-25
10 25 mm N/A N/A N/A
15683136
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-30
10 30 mm N/A N/A N/A
15879521
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-10
12 10 mm N/A N/A N/A
15889521
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-15
12 15 mm N/A N/A N/A
15849531
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8600M-7
12 7 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Lassen Sie die Probe einfach in die Oberseite fallen, und die Probe wird in zwei Teile geteilt
  • Teilen Sie die Probentropfen in die darunter liegenden Trüffelkästen
  • Es wird empfohlen, dass die Breite der Schlitze 2.5 bis 3 Mal größer ist als der Durchmesser des größten zu teilenden Partikels
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schachtel mit Riffeln
Stahl
Teilen und Reduzieren von Schüttgut
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Standard-Riffelkartons für Stahl-Probensplitter