Learn More
Sampling Systems™ Standard-Riffelkartons für Stahl-Probensplitter
Diese einfach zu verwendenden Probensplitter aus Standardstahl sind für die Teilung und Reduzierung von Schüttgut geeignet.
Marke:  Sampling Systems™ 8600M-80
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15869531
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Lassen Sie die Probe einfach in die Oberseite fallen, und die Probe wird in zwei Teile geteilt
  • Teilen Sie die Probentropfen in die darunter liegenden Trüffelkästen
  • Es wird empfohlen, dass die Breite der Schlitze 2.5 bis 3 Mal größer ist als der Durchmesser des größten zu teilenden Partikels
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schachtel mit Riffeln
73,59 l
Teilen und Reduzieren von Schüttgut
80 mm
Stahl
8
708 x 385 x 270 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Standard-Riffelkartons für Stahl-Probensplitter > Nuten: 8; Nutbreite: 80 mm