Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, Polycarbonat, Verschlussset mit 3 Anschlüssen, 2 l
Das Thermo Scientific™ PETG-Einwegflaschen-Baugruppensystem umfasst eine Nalgene quadratische PETG Flasche 38 bis 430 mm-Verschluss mit Anschluss und einer Entlüftungsfilterleitung und eine 1/8 in.-Anschlussleitung.
Marke: Thermo Scientific™ SB00005-I
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- Entwickelt für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Bioproduktion, Life Sciences und allgemeine Laboranwendungen
- Macht Reinigungsschritte bei der Einrichtung und nach der Anwendung, die für wiederverwendbare Behälter erforderlich sind, überflüssig
- Trägt zur Verringerung von Kreuzkontaminationsrisiken bei
- Ermöglicht prozessspezifische Flexibilität mit mehreren Flaschengrößen
Baugruppendetails:
- Flaschen sind mit Kontaktflächen aus Polycarbonat (PC) und Polyethylenterephthalat-Glykol (PETG) erhältlich
- Jede Flasche ist mit einer Baugruppe aus Verschluss, Puck und Schlauch versehen
- Die meisten Baugruppen enthalten zwei Anschlüsse mit C-Flex™ Schlauch; die Größe 2 l umfasst einen dritten Anschluss, auch mit C-Flex Schlauch
- Eine Leitung an jeder Baugruppe ist für die Entlüftung vorgesehen
- Die zweite und dritte Leitung sind für den Flüssigkeitstransfer vorgesehen und enthalten 1/8 in.-Steckanschlüsse, die mit Ihren bevorzugten Schweiß- oder Dichtungsgeräten verwendet werden können
- Der Flüssigkeitsweg des fertigen Produkts wurde gemäß AAMI TIR33 mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6 validiert
Spezifikation
67,62 oz. | |
Polycarbonat | |
Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem | |
Schraubverschluss | |
Steril |
2 l | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Ja | |
Polypropylen | |
8 assemblies |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, Polycarbonat, Verschlussset mit 3 Anschlüssen, 2 l > 2 l; 67,62 oz.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur