Learn More
Sampling Systems™ Standard-Reinigungsbürsten für Probenehmer
Stellen Sie sicher, dass der Probenehmer ordnungsgemäß gereinigt wurde, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sampling Systems™ Standard-Reinigungsbürsten für Probenehmer bestehen aus einer Reihe von Bürsten, die sich ideal für die Reinigung von Edelstahl- und Kunststoffprobenehmern eignen.
24.05 CHF - 42.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp Reinigungspinsel
Griffmaterial Aluminium
Durchmesser (metrisch) Borste 30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 15 bis 30 mm Durchmesser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15859401
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8020A-1100
1100 mm
30.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15869401
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8020A-1600
1600 mm
36.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15879401
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8020A-2100
2100 mm
42.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15889401
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8020A-600
600 mm
24.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hygienische Nylonbürsten
  • Robuster Aluminiumgriff
  • Standard-Pinselform
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungspinsel
Aluminium
30 mm
Röhrchen mit 15 bis 30 mm Durchmesser
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Standard-Reinigungsbürsten für Probenehmer