Learn More
Sampling Systems™ Standard-Reinigungsbürsten für Probenehmer
Stellen Sie sicher, dass der Probenehmer ordnungsgemäß gereinigt wurde, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sampling Systems™ Standard-Reinigungsbürsten für Probenehmer bestehen aus einer Reihe von Bürsten, die sich ideal für die Reinigung von Edelstahl- und Kunststoffprobenehmern eignen.
Marke: Sampling Systems™ 8020A-2100
Beschreibung
- Hygienische Nylonbürsten
- Robuster Aluminiumgriff
- Standard-Pinselform
Spezifikation
Reinigungspinsel | |
30 mm | |
2100 mm |
Aluminium | |
Röhrchen mit 15 bis 30 mm Durchmesser |