missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 16 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
177.00 CHF - 256.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Höhe (metrisch) | 16 mm |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Röhrchen-Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Röhrchen-Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15210934
|
Tenak™
TE27454 |
Mikrotiterplatten (80) | 16 x 5 |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15220914
|
Tenak™
TE27400 |
Mikrotiterplatten (36) | 9 x 4 |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15220934
|
Tenak™
TE27456 |
Mikrotiterplatten (95) | 19 x 5 |
239.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15230934
|
Tenak™
TE27458 |
Mikrotiterplatten (115) | 23 x 5 |
256.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15230954
|
Tenak™
TE27520 |
Mikrotiterplatten (54) | 9 x 6 |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15240914
|
Tenak™
TE27404 |
Mikrotiterplatten (64) | 16 x 4 |
211.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15240954
|
Tenak™
TE27522 |
Mikrotiterplatten (78) | 13 x 6 |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15240974
|
Tenak™
TE27570 |
Mikrotiterplatten (63) | 9 x 7 |
205.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15250914
|
Tenak™
TE27406 |
Mikrotiterplatten (68) | 17 x 4 |
228.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15250954
|
Tenak™
TE27524 |
Mikrotiterplatten (96) | 16 x 6 |
234.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15260954
|
Tenak™
TE27526 |
Mikrotiterplatten (114) | 19 x 6 |
251.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15260974
|
Tenak™
TE27574 |
Mikrotiterplatten (114) | 16 x 7 |
239.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15270974
|
Tenak™
TE27576 |
Mikrotiterplatten (113) | 19 x 7 |
256.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15290924
|
Tenak™
TE27450 |
Mikrotiterplatten (45) | 9 x 5 |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- For use in upright freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of stainless steel
Spezifikation
Edelstahl | |
Tiefkühlschränke | |
16 mm |