Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 16 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE27456
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15220934
  • 250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Mikrotiterplatten (95)
450 x 135 x 323 mm
Tiefkühlschränke
19 x 5
16 mm