missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 16 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke: Tenak™ TE27574
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
Mikrotiterplatten (114) | |
630 x 135 x 272 mm |
Tiefkühlschränke | |
16 x 7 | |
16 mm |