Learn More
Thermo Scientific™ Manuell, austauschbare Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit austauschbarer Kanüle für eine genaue und reproduzierbare manuelle Probenzuführung in GC-Geräten mit oder ohne Kanüle.
65.20 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 50 mm |
---|---|
Menge | Je 1 |
Länge (metrisch) Kanüle | 50 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10111033
|
Thermo Scientific™
365DLG21 |
10 μl | 22 G | 90° stumpf |
99.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10552455
|
Thermo Scientific™
365FLG31 |
25 μl | 22s G | Stumpf | N/A | ||||||
10630564
|
Thermo Scientific™
365GLG41 |
50 μl | 22 G | 90° stumpf |
90.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10523035
|
Thermo Scientific™
365HLG51 |
100 μl | 22 G | 90° stumpf |
98.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10394563
|
Thermo Scientific™
365ILG61 |
250 μl | 22 G | Stumpf | N/A | ||||||
10435923
|
Thermo Scientific™
365JLG71 |
500 μl | 22s G | Stumpf |
99.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15234573
|
Thermo Scientific™
365D0811 |
10 μl | 26s G | Kegel |
65.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11524070
|
Thermo Scientific™
365KLG81 |
1 mL | 22s G | Stumpf | N/A | ||||||
15224583
|
Thermo Scientific™
365M5212 |
5 ml | 22 G | Kegel |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15224603
|
Thermo Scientific™
365M6322 |
5 mL | 22s G | Stumpf | N/A | ||||||
15244583
|
Thermo Scientific™
365N5214 |
10 ml | 22 G | Kegel |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15254583
|
Thermo Scientific™
365N6323 |
10 mL | 22s G | Stumpf | N/A | ||||||
15274583
|
Thermo Scientific™
365N8923 |
10 mL | 22s G | Seitliche Öffnung |
156.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10117714
|
Thermo Scientific™
365F1931 |
25 μl | 25 G | Kegel |
86.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10127744
|
Thermo Scientific™
365J2881 |
500 μl | 25 G | Kegel |
92.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10640626
|
Thermo Scientific™
365K3041 |
1 ml | 23 G | Kegel |
110.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Spritzen mit manuell austauschbarer Kanüle bieten Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit. Sie werden für die manuelle Probeninjektion in Gaschromatographie(GC)-Geräte mit oder ohne Kanüle verwendet und bieten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, was immer wieder Vertrauen in analytische Ergebnisse liefert. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen und Typen. Diese Spritzen sind in Standardindustriegröße mit schwarzen, gut ablesbaren und lösungsmittelbeständigen Markierungen erhältlich.
- Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
- Großer Volumenbereich
- Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
- Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
Spezifikation
50 mm | |
Je 1 | |
50 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.