Learn More
Thermo Scientific™ Manuell, austauschbare Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit austauschbarer Kanüle für eine genaue und reproduzierbare manuelle Probenzuführung in GC-Geräten mit oder ohne Kanüle.
Marke:  Thermo Scientific™ 365HLG51
93.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10523035
  • 93.77 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
22 G
Gasdichte LC Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
365 RNL25
100 μl
90° stumpf
365RNL25
50 mm
Nein
Je 1
50 mm
Rheodyne und Valco Injektoren
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Manuell, austauschbare Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte > HPLC-Standardspritzen mit abnehmbarer PTFE-Kanüle, Volumen 100 μl, 22 Gauge, Kanüle (2 in.)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.