Learn More
Cole-Parmer™ Digitales Standard-Glanzmessgerät
Verwenden Sie dieses Glanzmessgerät, um den Glanz einer beschichteten Oberfläche zu beurteilen, Farben oder Farben zu prüfen, Druckmaterialien zu prüfen und vieles mehr.
Marke: Cole-Parmer™ 59600-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit einer Infrarotquelle, die einen Lichtstrahl in einem Winkel zur Oberfläche abgibt, misst ein Sensor das reflektierte Licht.
- Verfügt über ein3 -stelliges LC-Display und ist umschaltbar für einen Standard-Messwinkel60° oder einen20° Winkel zur Messung hochglänzender Oberflächen.
- Der Sensor ist getrennt vom Messgerät zur Messung schwer erreichbarer Oberflächen.
- Mit1 aufgewickeltem Anschlusskabel (30,5 cm) und vier AAA-Batterien (1,5 V).
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digitales Standard-Glanzmessgerät > Spannung:1,5V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur