Learn More
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles
These Standard Conical Bioprinting Nozzles are designed fo use with Matribot™ Bioprinter. They are made from polypropylene, have a female Luer connector, and are available in 22G, 25G, and 27G.
55.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp Bioprinting-Düse
Material Polypropylen
Beschreibung Mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
Länge (angloamerikanisch) 1,26 in.
Länge (metrisch) 32 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Gauge Nozzle Diameter (Metric) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gauge Nozzle Diameter (Metric) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17790789
Unterlagen ansehen
Corning™
6167
22 G 410 μm Blau
55.80 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17780789
Unterlagen ansehen
Corning™
6166
25 G 250 μm Rot
55.80 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17770789
Unterlagen ansehen
Corning™
6165
27 G 200 μm Durchsichtig
55.80 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of polypropylene
  • Features a female Luer connector
  • Available in 22 G, 25 G, and 27 G.
Spezifikation
Spezifikation
Bioprinting-Düse
Mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
32 mm
Polypropylen
1,26 in.
50 Düsen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles