Learn More
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles
These Standard Conical Bioprinting Nozzles are designed fo use with Matribot™ Bioprinter. They are made from polypropylene, have a female Luer connector, and are available in 22G, 25G, and 27G.
Marke:  Corning™ 6166
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17780789
  • 55.80 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • Mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
  • Erhältlich in den Ausführungen 22 G, 25 G und 27 G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Polypropylen
Mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
1,26 in.
50 Düsen
Bioprinting-Düse
250 μm
25 G
32 mm