Learn More
X10 Standardlösung, 10mL
Ermöglicht die einfache Kalibrierung von Osmometern. Loeser™ Standard Solution kommt standardmäßig in 10 Glasampullen zu je 1 ml.
65.80 CHF - 69.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 300 mOsm/kg H2O |
---|---|
Verpackung | Glasampullen |
Menge | 10 ml |
pH | 7 |
Schmelzpunkt | -0.55 °C |
Siedepunkt | 100.4 °C |
Produktcode | Marke | dimConcentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimConcentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11970088
|
Loeser
0.01.0001 |
65.80 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11920557
|
Loeser
0.01.0002 |
69.00 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
- Standardlösung für Osmometer
- Packung mit 10 Glasampullen mit 1 ml Inhalt.
- Zur einfachen Kalibrierung von Osmometern
Spezifikation
300 mOsm/kg H2O | |
10 ml | |
-0.55 °C |
Glasampullen | |
7 | |
100.4 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
X10 Standardlösung, 10mL