Learn More
X10 Standardlösung, 10mL Artikelnummer.: 11920557
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
X10 Standardlösung, 10mL
Artikelnummer. 11920557
Artikelnummer. 11920557
Marke: Loeser 0.01.0002
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die einfache Kalibrierung von Osmometern. Loeser™ Standard Solution kommt standardmäßig in 10 Glasampullen zu je 1 ml.
  • Standardlösung für Osmometer
  • Packung mit 10 Glasampullen mit 1 ml Inhalt.
  • Zur einfachen Kalibrierung von Osmometern
Spezifikation
Konzentration 900 mOsm/kg H2O
Verpackung Glasampullen
Menge 10 x 1 ml
pH 7
Schmelzpunkt -1,672 °C
Siedepunkt 101 °C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
X10 Standardlösung, 10mL >