Learn More
Osmolalitätsstandard900 mOsm/kg, Reagecon
BIOPHARMA
Wird zur Kalibrierung, Steuerung oder Validierung aller Osmometertypen verwendet.
Marke:  Reagecon RE-OSM-900
Artikelnummer. 13385674
  • 117.00 CHF / 12 Ampullen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Osmolalitäts-Referenzstandard, Osmolalitäts-Referenzmaterial.
  • Die Ergebnisse der Osmolalität werden in milliOsmolen pro Kilogramm Wasser gemeldet (mOsm/kg H2O verkürzt auf mOsm/kg für Routineanwendungen).
  • Dieses Produkt wird gegebenenfalls in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Europäischen Arzneibuchs, der USA und des Chinesischen Arzneibuchs hergestellt.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon (INAB Ref: 264T).
  • Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis zubereitet.
  • Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die von den Reagecon-Ingenieuren mit rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
  • Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB Ref:265C).
  • Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Die zertifizierten Werte jedes Standards werden mit einem Hochleistungs-Osmometer verifiziert, das mit hochwertigen Referenzmaterialien kalibriert ist.
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbene Glasampulle
900 mOsm/Kg
12x5 ml
Flüssig
Osmometer-Kalibrierung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Osmolalitätsstandard900 mOsm/kg, Reagecon > 12 x 5 ml