Learn More
Bochem™ Stativstange
Die Bochem™ Standfuß-Stange besteht aus Edelstahl und ist für den Einsatz mit Standfüßen geeignet.
Marke:  Bochem™ 5115
Artikelnummer. 10740052
  • 59.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
12 mm
Außengewinde
1.500 mm
M10.
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Stativstange > Länge:1500mm