Learn More
Atrow™ Drahtkorb aus Edelstahl mit Griff
Zur Beladung mit Materialien für Lagerung, Reinigung, chemische Bäder und mehr. Atrow™ Drahtkörbe aus Edelstahl mit Griff sind in zylindrischer oder quadratischer Form in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Sie bestehen aus senkrechten Edelstahlstäben und gewährleisten dank ihres hochklappbaren Handgriffs eine einfache Handhabung.
60.75 CHF - 3310.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Drahtkorb
Enthält Griff
Material Edelstahl
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
11782983
Unterlagen ansehen
Atrow™
811661
160 mm ID x 160 mm H Rund
120.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11772983
Unterlagen ansehen
Atrow™
811441
140 mm ID x 140 mm H Rund
126.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11702993
Unterlagen ansehen
Atrow™
812021
200 mm ID x 200 mm H Rund Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11712993
Unterlagen ansehen
Atrow™
813021
300 mm ID x 200 mm H Rund Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11722993
Unterlagen ansehen
Atrow™
821241
125 x 125 x 140 mm Quadratisch Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11732993
Unterlagen ansehen
Atrow™
821441
140 x 140 x 140 mm Quadratisch Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11742993
Unterlagen ansehen
Atrow™
821631
160 x 160 x 140mm Quadratisch
60.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11762993
Unterlagen ansehen
Atrow™
822021
200 x 200 x 200 mm Quadratisch
147.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15900256
Unterlagen ansehen
Atrow™
821641
160 x 160 x 160 mm Quadratisch Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Edelstahl ist langlebig, rost- und korrosionsbeständig und kann in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden. Dies ermöglicht den Einsatz dieser Transportkörbe bei einer Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. der Arbeitsraumorganisation, Reinigungs und Spülaufgaben, chemischen Bäder und Temperaturzyklen.
  • Runde Körbe mit Durchmessern von 140 bis 300 mm
  • Quadratische Körbe mit Seitenlängen von 125 bis 200 mm
  • Die Körbe können eingetaucht und in Hoch- und Tieftemperaturumgebungen eingesetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
Drahtkorb
Griff
Edelstahl
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Atrow™ Drahtkorb aus Edelstahl mit Griff