Learn More
Atrow™ Drahtkorb aus Edelstahl mit Griff
Zur Beladung mit Materialien für Lagerung, Reinigung, chemische Bäder und mehr. Atrow™ Drahtkörbe aus Edelstahl mit Griff sind in zylindrischer oder quadratischer Form in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Sie bestehen aus senkrechten Edelstahlstäben und gewährleisten dank ihres hochklappbaren Handgriffs eine einfache Handhabung.
Marke:  Atrow™ 821641
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15900256
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Edelstahl ist langlebig, rost- und korrosionsbeständig und kann in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden. Dies ermöglicht den Einsatz dieser Transportkörbe bei einer Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. der Arbeitsraumorganisation, Reinigungs und Spülaufgaben, chemischen Bäder und Temperaturzyklen.
  • Runde Körbe mit Durchmessern von 140 bis 300 mm
  • Quadratische Körbe mit Seitenlängen von 125 bis 200 mm
  • Die Körbe können eingetaucht und in Hoch- und Tieftemperaturumgebungen eingesetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
Griff
Edelstahl
Je 1
160 mm
Drahtkorb
Quadratisch
160 x 160 x 160 mm
160 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Atrow™ Drahtkorb aus Edelstahl mit Griff > Form:Quadratisch; Abmessungen:160 x 160 x 160mm