Learn More
Edelstahldraht, gebunden, Thermo Scientific Chemicals
Härte: weich
23.64 CHF - 97.55 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Stainless Steel |
---|---|
Farbe | Silber |
Namenshinweis | annealed, Type 304 |
Aussehen | Silver-colored wire |
Summenformel | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11309448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043301.BU |
25 cm | N/A | ||||||
11319448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043301.BY |
100 cm |
47.20 CHF
100 Zentimeter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11399438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043301.CC |
500 cm |
97.55 CHF
500 Zentimeter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Stainless Steel | |
annealed, Type 304 | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
Insoluble in water. | |
Draht, 0.38 mm (0.015 Zoll) Durchmesser |
Silber | |
Silver-colored wire | |
MFCD00148499 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen