Learn More
Edelstahldraht, gebunden, Thermo Scientific Chemicals
Härte: weich
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043301.CC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11399438
  • 97.55 CHF / 500 Zentimeter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
annealed, Type 304
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
500 cm
Geruchsneutral
Silber
Silver-colored wire
MFCD00148499
Insoluble in water.
Draht, 0.38 mm (0.015 Zoll) Durchmesser