Learn More
Edelstahldraht, gebunden, Thermo Scientific Chemicals
Härte: weich
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043301.BY
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Stainless Steel | |
annealed, Type 304 | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
100 cm | |
Geruchsneutral |
Silber | |
Silver-colored wire | |
MFCD00148499 | |
Insoluble in water. | |
Draht, 0.38 mm (0.015 Zoll) Durchmesser |