Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Mehrzweckschüssel aus Edelstahl
Heavy gauge, 304 stainless steel (SS) Utility Bowls with flat bottom and straight sides to ensure stability.
69.75 CHF - 96.80 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11797255
|
Cole-Parmer™ Essentials
07272-00 |
858 mL |
96.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11707265
|
Cole-Parmer™ Essentials
07274-00 |
2.000 ml |
69.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- These straight-sided, heavy-duty bowls are made of 304 SS with a satin finish that makes them easy to clean.
Spezifikation
Edelstahl | |
Universalschüssel |