Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Mehrzweckschüssel aus Edelstahl
Heavy gauge, 304 stainless steel (SS) Utility Bowls with flat bottom and straight sides to ensure stability.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 07272-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- These straight-sided, heavy-duty bowls are made of 304 SS with a satin finish that makes them easy to clean.
Spezifikation
Edelstahl | |
29 oz. | |
5 in. | |
2.6 in. |
858 mL | |
6,7 cm | |
127 mm | |
Universalschüssel |