Learn More
Cole-Parmer™ Pinzetten aus Edelstahl
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
8.62 CHF - 17.90 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung | Je |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produkttyp | Pinzetten |
Typ | Pinzette |
Menge | Je |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11749909
|
Cole-Parmer™
07287-09 |
10,8 cm | Gebogen | N/A | ||||||
11705499
|
Cole-Parmer™
07287-08 |
10,8 cm | Schräg |
15.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11735449
|
Cole-Parmer™
07287-06 |
10,8 cm | Ultrafein, scharf |
17.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11745449
|
Cole-Parmer™
07287-01 |
12,7 cm | Gerade |
17.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11755449
|
Cole-Parmer™
07287-04 |
14,0 cm | Lang, fein |
14.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
- Handgefertigte Spitzen für Genauigkeit und ausgezeichnete Spitzenhärte
- Mit Blendschutzbeschichtung zum Schutz der Augen
- Antimagnetisch und säurebeständig
Spezifikation
Je | |
Pinzetten | |
Je |
Edelstahl | |
Pinzette | |
Gerade |