Learn More
Cole-Parmer™ Pinzetten aus Edelstahl
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
Marke: Cole-Parmer™ 07287-06
16.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
- Handgefertigte Spitzen für Genauigkeit und ausgezeichnete Spitzenhärte
- Mit Blendschutzbeschichtung zum Schutz der Augen
- Antimagnetisch und säurebeständig
Spezifikation
Ultrafein, scharf | |
4,25 in. | |
10,8 cm | |
Pinzette | |
Gerade |
Je | |
Edelstahl | |
Pinzetten | |
Je |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Pinzetten aus Edelstahl > Länge: 107.9 mm, ultrafeine scharfe Spitze
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur