Learn More
R&L Enterprises™ Dreifußplatten aus Edelstahl
Eine ausgezeichnete Option für die Unterstützung von Retortenständern im Labor. R&L Enterprises™ rechteckige Standard-Stativplatten aus mit weißem Acryl beschichtetem Stahl.
Marke:  R&L Enterprises™ 3107/11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11779593
  • 24.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Stab
  • Ausgestattet mit Gummifüßen
  • Bohrung mit M10-Gewinde in der Mitte einer kurzen Seite
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
100 mm
Dreifußplatte
160 mm
Mit Gummifüßen
Weiß
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Dreifußplatten aus Edelstahl > Länge der Basis: 160 mm; Breite der Basis: 100mm