Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 26L
For water bath.
Marke:  Fisherbrand™ 17235556
126.13 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17235556
  • 833.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
For use with Fisherbrand™ Digital Heating Circulator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26 L
420 x 690 x 420 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 26L >