Learn More
Jenway™ 3520 pH-/Temperaturmessgerät mit pH-Kombinationselektrode aus Glas
3520 pH-/Temperaturmessgerät mit pH-Elektrode, Stativ und Halter aus Glas, ATC-Sonde, BNC-Kurzschlussstecker, EU-Netzteil bietet Spezifikationen für die Forschungsqualität mit einer umfassenden Palette an Funktionen und Eigenschaften, wodurch es für das breiteste Spektrum an Anwendungen auf der Basis von Forschung, allgemeinen Labors, Qualitätskontrolle und GLP geeignet ist.
Marke:  Jenway™ 35459-12
1082.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24327" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11420489
  • 1185.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Ideal für Qualitätskontrolle und GLP-Anwendungen
  • Auflösung bis zur 3 Dezimalstelle
  • 1, 2 oder 3 pH-Punktkalibrierung
  • Automatische oder manuelle Pufferwahl
  • Mehrere Sprachen auswählbar
  • Speicherung von bis zu 500 Ergebnissen
  • RS232-Anschluss für Drucker- oder PC- oder Infrarotkommunikation (IrDA)
  • GLP-konform
  • 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
pH-Kombinationselektrode mit Glasschaft, Elektrodenständer und -halter, ATC-Sonde, BNC-Kurzschlussstecker, pH 4, 7 und 10-Pufferbeutel sowie Netzteil mit EU-Stecker
± 2
-2 bis 20
± 1999,9
1, 2 oder 3
0,1 °C
850 g
9 V AC ± 10, 50/ 60 Hz
±0,5 °C
±0,003
0,001, 0,01, 0,1
0.1/1 mV
-10 °C bis +105 °C
210 x 250 x 55 mm
EU
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ 3520 pH-/Temperaturmessgerät mit pH-Kombinationselektrode aus Glas >