Learn More
Edelstahlsphären, 2 mm (0.08 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042019.KM
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Stainless Steel | |
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt% | |
25 Pc. |
Spheres | |
MFCD00148499 | |
Kugeln, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser |