Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Candida-Kit
Das Thermo Scientific™ Remel BactiCard Candida Kit wird zur präsumtiven Identifizierung von Candida albicans mithilfe von Enzymtechnologie verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R21106
228.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13235659
  • 299.00 CHF / 25 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Remel BactiCard Candida Kit wird zur vorläufigen Identifizierung von Candida albicans mithilfe von Enzymtechnologie verwendet.
  • Zur Verwendung in qualitativen Verfahren zur vorläufigen Identifizierung von Candida albicans durch den schnellen Nachweis von L-Proline Aminopeptidase und Β-Galactosaminidase
  • Ergebnisse in nur 30 Sekunden
  • 4-Methylumbelliferyl-N-Acetyl-Β-D-GalactosaminidbeiVorhandensein des Enzyms Β-Galactosaminidase setzt 4-Methylumbelliferon frei, eine stark fluoreszierende Verbindung, die durch ultraviolettes Licht nachweisbar ist
  • L-Prolin-Aminopeptidase hydrolysiert L-Prolin-Β-Napthylamid und reagiert mit dem Farbentwickler zu einer roten Farbe. Wenn PRO und MUGAL beide positiv sind, ist C. albicans vorhanden. Das Produkt ist gebrauchsfertig und keine weitere Vorbereitung erforderlich
Enthält:
Testkarten, Rehydrierungsflüssigkeit, Farbentwickler, MUGAL-Reagenz und Applikatorstäbchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Originalbehälter bis zur Verwendung bei 2 bis 8 °C aufbewahren.
BactiCard™ Candida
25 Tests/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Candida-Kit > 25 Tests/Kit
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen