Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN750, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ SN750B02075
Artikelnummer. 17598715
  • 277.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SN750
Auffangschale
Rand: 15 mm
Edelstahl
Name des Produkts
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN750, 15 mm > Kann verwendet werden mit: SN750