Learn More
BINDER™ Gasflaschen-Anschluss-Set
Gasflaschen-Anschluss-Set - für CO2, bestehend aus Flaschendruckminderer mit Anschlussteilen und 5 m Schlauch
Marke:  BINDER™ 8012-0014
Artikelnummer. 15651646
  • 383.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Druckregler für Gastank
  • Mit Anschlussteilen und 5 m langem Schlauch
Spezifikation
Spezifikation
Gasflaschen-Anschlussset – für CO2, bestehend aus einem Gasbehälterdruckregler mit Anschlussteilen und 5-m-Schlauch
Stahl
For use with CO2 gas
Max. Druck von 10 bar
BINDER Kammern Serie CB-S, CB, CBF
Gasanschluss
5-m-Schlauch, Anschlussteile
Name des Produkts
BINDER™ Gasflaschen-Anschluss-Set > Gas Cylinder Connection Kit; Includes: 5 m Hose, Connection Parts