Learn More
Julabo™ Schüttelbäder aus Edelstahl
Verfügt über eine nahtlose, spritzwasserfeste Tastatur und eine helle LED-Multianzeige, die bis zu sechs Temperaturwerte anzeigt und im Labor gut sichtbar ist. Julabo™ Schüttelbäder aus Edelstahl eliminieren Überschwingen der Temperatur und gewährleisten eine hohe Temperaturstabilität.
3275.00 CHF - 5975.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp | Mikroprozessor-Technologie mit PID |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Temperaturbereich | 20 bis 99 °C |
Typ | Schüttelwasserbad |
Produktcode | Marke | Stromstärke | Gewicht (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stromstärke | Gewicht (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10563612
|
Julabo™
9550323 |
10 A | 23 kg | Umwälzpumpe |
5975.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12125032
|
Julabo™
9550322 |
9 A | 22 kg | Ohne Umwälzpumpe |
3275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Mikroprozessor-Technologie mit PID-Temperaturregelung
- Helle LED-Multianzeige
- Nahtlose, spritzwasserfeste Tastatur
- Spritzwasserfester Netzschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr zum Einstellen der Laufzeit (0:01 bis 9:59 h:min)
- Online-Kommunikation über die integrierte RS232-Schnittstelle
- Frühwarnsystem mit Grenzwerten für zu niedrige und zu hohe Temperaturen
- Ablassschraube zum bequemen Entleeren des Bads
- Trockenlaufschutz/Sicherheitstemperatur festgelegt auf 130 °C
- Großes Angebot an Zubehör verfügbar, einschließlich einer abnehmbaren Makrolon Badabdeckung
- EasyTemp Steuerungssoftware ist kostenfrei erhältlich
- Abnehmbares Schüttelwerk
- Die Schüttelfrequenz kann zwischen 20 und 200 U/min eingestellt werden
- Die Schüttelfrequenz wird auf der LED-Multianzeige angezeigt
- Schüttelhub 15 mm
- Verfügbare Spannungsmodelle: 230 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz
- Eine abnehmbare Makrolon Badabdeckung ist als Zubehör erhältlich
- RS232-Schnittstellenkabel als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Mikroprozessor-Technologie mit PID | |
CE | |
Schüttelwasserbad | |
Geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb | |
20 bis 200 U/min | |
0:01 bis 9:59 Std.:Min. | |
30 cm | |
26 cm | |
230/115 V 50 bis 60/60 Hz 2000 W | |
2000 w |
20 l | |
20 bis 99 °C | |
LED | |
Rostfreier Stahl | |
±0,1 °C | |
35 cm | |
70 cm | |
39.91 kg | |
230/115 V | |
50 bis 60 Hz |