Learn More
Julabo™ Schüttelbäder aus Edelstahl
Verfügt über eine nahtlose, spritzwasserfeste Tastatur und eine helle LED-Multianzeige, die bis zu sechs Temperaturwerte anzeigt und im Labor gut sichtbar ist. Julabo™ Schüttelbäder aus Edelstahl eliminieren Überschwingen der Temperatur und gewährleisten eine hohe Temperaturstabilität.
Marke:  Julabo™ 9550322
1903.82 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12125032
  • 3275.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mikroprozessor-Technologie mit PID-Temperaturregelung
  • Helle LED-Multianzeige
  • Nahtlose, spritzwasserfeste Tastatur
  • Spritzwasserfester Netzschalter
  • Elektronische Zeitschaltuhr zum Einstellen der Laufzeit (0:01 bis 9:59 h:min)
  • Online-Kommunikation über die integrierte RS232-Schnittstelle
  • Frühwarnsystem mit Grenzwerten für zu niedrige und zu hohe Temperaturen
  • Ablassschraube zum bequemen Entleeren des Bads
  • Trockenlaufschutz/Sicherheitstemperatur festgelegt auf 130 °C
  • Großes Angebot an Zubehör verfügbar, einschließlich einer abnehmbaren Makrolon Badabdeckung
  • EasyTemp Steuerungssoftware ist kostenfrei erhältlich
  • Abnehmbares Schüttelwerk
  • Die Schüttelfrequenz kann zwischen 20 und 200 U/min eingestellt werden
  • Die Schüttelfrequenz wird auf der LED-Multianzeige angezeigt
  • Schüttelhub 15 mm
  • Verfügbare Spannungsmodelle: 230 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz
  • Eine abnehmbare Makrolon Badabdeckung ist als Zubehör erhältlich
  • RS232-Schnittstellenkabel als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ Schüttelbäder aus Edelstahl > Ohne Umwälzpumpe