Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Kratzer
Der Kratzer wurde speziell für die Probenahme von kohäsiven, verklumpten und nicht frei fließenden Substanzen entwickelt.
1665.00 CHF - 1820.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kratzer
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 1000 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Probenahme aus kohäsiven, undurchlässigen und nicht frei fließenden Substanzen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11901571
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5347-0005
5 ml
1665.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11911571
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5347-0010
10 ml
1740.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11921571
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5347-0025
25 ml
1820.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404)
  • Elektropoliert
  • Gesamtlänge 1000 mm|
Spezifikation
Spezifikation
Kratzer
Autoklavierbar
Entwickelt für die Probenahme aus kohäsiven, undurchlässigen und nicht frei fließenden Substanzen
Edelstahl (V4A)
1000 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Edelstahl-Kratzer