Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Kratzer
Der Kratzer wurde speziell für die Probenahme von kohäsiven, verklumpten und nicht frei fließenden Substanzen entwickelt.
Marke: Buerkle™ 5347-0005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl AISI 316L (1.4404)
- Elektropoliert
- Gesamtlänge 1000 mm|
Spezifikation
Kratzer | |
Autoklavierbar | |
Entwickelt für die Probenahme aus kohäsiven, undurchlässigen und nicht frei fließenden Substanzen |
Edelstahl (V4A) | |
5 ml | |
1000 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Edelstahl-Kratzer > Länge der Nut: 22 mm; Länge: 1000 mm; Volumen: 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur