Learn More
Amsta Rostfritt Schaufeln aus Edelstahl
Becher für die Handhabung von Chemikalien usw. aus einer 0,8 mm dicken säurebeständigen Edelstahlplatte (EN1.4404).
620.00 CHF - 1085.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11791826
|
Amsta Rostfritt
517551 |
1 l |
1085.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11701836
|
Amsta Rostfritt
517551,5 |
1,5 l |
620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11731776
|
Amsta Rostfritt
517552 |
2 l |
645.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Vollständig verschweißt mit verlöteten Griffen ohne Abrutschen, Schmutz abweisend.Spezifikation
Schaufel | |
Edelstahl |