Learn More
Amsta Rostfritt Schaufeln aus Edelstahl
Becher für die Handhabung von Chemikalien usw. aus einer 0,8 mm dicken säurebeständigen Edelstahlplatte (EN1.4404).
Marke: Amsta Rostfritt 517551,5
Beschreibung
Vollständig verschweißt mit verlöteten Griffen ohne Abrutschen, Schmutz abweisend.Spezifikation
Schaufel | |
Edelstahl | |
1,5 l |