Learn More
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
Marke:  Buerkle™ 2601-2020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16445079
  • 1055.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Griffe aus massivem Edelstahl
  • Versiegelungen aus PTFE
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Platzsparend
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitskanister
Lagerung und Transfer
Feindosierauslauf, Druckbegrenzungsventil, Belüftung
345 x 175 x 470 mm
175 mm
20 l
Edelstahl
0,8 mm
345 mm
Name des Produkts
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl > 345 x 175 x 470 mm