Learn More
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
Marke:  Buerkle™ 2601-3020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15574429
  • 984.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Griffe aus massivem Edelstahl
  • Versiegelungen aus PTFE
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Platzsparend
Spezifikation
Spezifikation
20 l
Lagerung
Schraubverschluss und Druckbegrenzungsventil
345 x 175 x 470 mm
470 mm
Silber
Edelstahl
0,8 mm
345 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl > 345 x 175 x 470 mm