Learn More
IKA™ IKA Plattenstativ
Verwenden Sie dieses Plattenstativ mit den IKA Digitalen Magnetrührern. Das IKA™ Plattenstativ besteht aus einer robusten Edelstahl-Konstruktion und einer rutschfesten Folie.
401.00 CHF - 476.00 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) Stange 16 mm
Produkttyp Plattenstativ
Form Rechtwinklig
Farbe Grau
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10346641
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0003160000
560 mm
401.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10354581
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0003160100
800 mm
476.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Plattenständer zur Verwendung mit digitalen IKA-Magnetrührern.IKA™ Plattenständer verfügen über eine robuste Edelstahlkonstruktion und eine rutschfeste Folie.
  • Durchmesser der Haltestange: 16 mm
  • Maximale Beladung: 5 kg
  • Abmessungen (T x B): 316 x 200 mm
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Plattenstativ
Grau
5 kg
16 mm
Rechtwinklig
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ IKA Plattenstativ