Learn More
IKA™ IKA Plattenstativ
Verwenden Sie dieses Plattenstativ mit den IKA Digitalen Magnetrührern. Das IKA™ Plattenstativ besteht aus einer robusten Edelstahl-Konstruktion und einer rutschfesten Folie.
Marke: IKA™ 0003160000
364.89 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Plattenständer zur Verwendung mit digitalen IKA-Magnetrührern.IKA™ Plattenständer verfügen über eine robuste Edelstahlkonstruktion und eine rutschfeste Folie.
- Durchmesser der Haltestange: 16 mm
- Maximale Beladung: 5 kg
- Abmessungen (T x B): 316 x 200 mm
Spezifikation
Edelstahl | |
16 mm | |
Rechtwinklig | |
Je 1 |
560 mm | |
Plattenstativ | |
Grau | |
5 kg |