Learn More
Bochem™ Mikroskopiescheren aus Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Mikroskopierscheren aus Edelstahl sind mit drei verschiedenen Griffausführungen lieferbar.
Marke:  Bochem™ 4071
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10218610
  • 5.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl
  • Drei Varianten: rund/rund, spitz/rund und spitz/spitz
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskopschere
100 mm
Spitz/spitz
Gebogen
Edelstahl
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Mikroskopiescheren aus Edelstahl > Länge/Spitzenform:100 mm/scharf/spitz