Learn More
Bochem™ Mikroskopiescheren aus Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Mikroskopierscheren aus Edelstahl sind mit drei verschiedenen Griffausführungen lieferbar.
5.25 CHF - 6.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mikroskopschere |
---|---|
Material | Edelstahl |
Spitzenform | Spitz/spitz |
Produktcode | Marke | Blade Style | Spitzenform | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Blade Style | Spitzenform | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10218610
|
Bochem™
4071 |
Gebogen | Spitz/spitz | 100 mm |
5.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10065090
|
Bochem™
4070 |
Gerade | Spitz/spitz | 100 mm |
5.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10112511
|
Bochem™
4080 |
Gerade | Spitz/spitz | 115 mm |
6.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl
- Drei Varianten: rund/rund, spitz/rund und spitz/spitz
Spezifikation
Mikroskopschere | |
Edelstahl | |
Spitz/spitz |