Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Mikrospatel aus Edelstahl
3.54 CHF - 4.04 CHF
Spezifikation
Menge 1 Packungen
Produkttyp Mikrospatel
Breite (metrisch) Sägeblatt 5 mm
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10594522
Unterlagen ansehen
Usbeck Laborgeraete™
3302
150 mm
3.54 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10126961
Unterlagen ansehen
Usbeck Laborgeraete™
3303
185 mm
4.04 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
1 Packungen
Mikrospatel
5 mm
Edelstahl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Mikrospatel aus Edelstahl