Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Spatel, Chattaway, Mikro
Zum Abschaben und Anheben von Materialien aus winzigen Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank.
Marke:  Fisherbrand™ 2351
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11533482
  • 29.30 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl
  • Gebogenes, abgerundetes Ende zum Abschaben und -heben von Materialien in Flaschen und Kolben
  • Passt in enge Kolben und Flaschen mit Hälsen ≥ 4 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
4 mm
130 x 4 mm
130 mm
Chattaway-Spatel
1,6 mm (Zylinder)
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahl-Spatel, Chattaway, Mikro > Größe (L x B): 130 x 4mm