Learn More
Fisherbrand™ Edelstahlspatel, Chattaway
Zum Kratzen und Aufnehmen von Materialien aus Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway Spateln aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank.
32.91 CHF - 42.30 CHF
Spezifikation
Menge | 5 Packungen |
---|---|
Produkttyp | Chattaway-Spatel |
Breite (metrisch) | 10 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 3,6 mm |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11513472
|
Fisherbrand™
2312 |
150 mm |
32.91 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11523472
|
Fisherbrand™
2313 |
178 mm |
42.30 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11573482
|
Fisherbrand™
2314 |
200 mm |
40.56 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl
- Gebogenes, abgerundetes Ende zum Abschaben und -heben von Materialien in Flaschen und Kolben
Spezifikation
5 Packungen | |
10 mm | |
Edelstahl |
Chattaway-Spatel | |
3,6 mm |