Learn More
Fisherbrand™ Edelstahlspatel, Chattaway
Zum Kratzen und Aufnehmen von Materialien aus Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway Spateln aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank.
Marke: Fisherbrand™ 2312
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl
- Gebogenes, abgerundetes Ende zum Abschaben und -heben von Materialien in Flaschen und Kolben
Spezifikation
5 Packungen | |
10 mm | |
150 x 10 mm | |
150 mm |
Chattaway-Spatel | |
3,6 mm | |
Edelstahl |